Learn More
1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10763033 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10582272 10 g Amber Glass Bottle 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763033 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB12133DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5002-93-7
Summenformel C10H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.234
MDL-Nummer MFCD00205693
InChI-Schlüssel KFQPRNVTVMCYEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-3-4-methoxyphenoxy propan-2-ol, 1-amino-3-4-methoxy-phenoxy-propan-2-ol, 2-propanol, 1-amino-3-4-methoxyphenoxy, 3-amino-1-4-methoxyphenoxy propan-2-ol, maybridge1_002199, 4-3-amino-2-hydroxypropoxy anisole, 2rs-1-amino-3-4methoxyphenoxy-2-propanol, 2rs-1-amino-3-4-methoxyphenoxy-2-propanol
PubChem CID 2735360
IUPAC-Name 1-Amino-3-(4-Methoxyphenoxy)propan-2-ol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OCC(CN)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4OCH2CH(OH)CH2NH2
Menge 1 g
Formelmasse 197.23
Reinheit (%) 95%