Learn More
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476439 500 mg 500 Milligramm
15466439 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476439 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64527.ME
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Acetylen enthaltendes Reagenz mit PEG-Spacer und Carboxylreaktivität
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne is used as a acetylene containing reagent with PEG spacer and carboxyl reactivity. The hydrophilic PEG spacer adds to the water solubility of this reagent, allowing for easy modification of carboxylic acid containing biomolecules such as antibodies, proteins and peptides with the terminal alkyne. The PEG spacer also reduces aggregation of modified proteins stored in solution by adding hydrophilic character.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Amino-3,6,9,12-Tetraoxapentadec-14-yne wird als acetylenhaltiges Reagenz mit PEG-Spacer und Carboxylreaktivität verwendet. Der hydrophile PEG-Spacer erhöht die Wasserlöslichkeit dieses Reagenzes und ermöglicht eine einfache Modifikation von Carbonsäure, die Biomoleküle wie Antikörper, Proteine und Peptide mit dem terminalen Alkin enthält. Der PEG-Spacer reduziert außerdem die Aggregation modifizierter Proteine, die in einer Lösung gelagert sind, indem er einen hydrophilen Charakter hinzufügt.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, DMF, DCM, THF oder Chloroform.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1013921-36-2
Summenformel C11H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 231.292
MDL-Nummer MFCD22380736
InChI-Schlüssel QDLPAHLHHBCWOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn-1-amine, amino-peg4-alkyne, propyne-peg4-amine, h2n-peg4-propyne, propyne-peg4-nh2, propargyl-peg4-amine, 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne, hc inverted exclamation markoc-ch2-peg4-nh2, 2-2-2-2-propargyloxy ethoxy ethoxy ethoxy ethylamine
PubChem CID 86580391
IUPAC-Name 2-[2-[2-(2-Prop-2-inoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamin
SMILES C#CCOCCOCCOCCOCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Farbe Gelb
Strukturformel NH2CH2CH2(OCH2CH2)3OCH2C≡CH
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,DMF,DCM,THF,or chloroform.
Formelmasse 231.29
Physikalische Form Fest