Learn More
1-Amino-4-cyclopentylpiperazin, TRC
Artikelnummer. 30313537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313537 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313537 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60354825MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
CAS 61379-64-4
Summenformel C9 H19 N3
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H19N3/c10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8,10H2
SMILES NN1CCN(CC1)C2CCCC2
IUPAC-Name 4-Cyclopentylpiperazin-1-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 169.27
Formelmasse 169.1579