Learn More
1-Amino-4-hydroxyanthrachinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445827 25 g 25 Gramm
11435827 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24388.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 116-85-8 | C14H9NO3 | 239.23 g/mol
The use of the inclusion complex of 1-amino-4-hydroxyanthraquinone (AHA) in the internal cavity of β-cyclodextrin confers increased sensitivity, selectivity and detection limit, and allows the determination of 10-70 ng ml-1 beryllium, compared to 60-500 ng ml-1 in the absence of the cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Verwendung des Einschlusskomplexes von 1-Amino-4-hydroxyanthrachinon (AHA) in der inneren Kavität von β-Cyclodextrin sorgt für eine erhöhte Empfindlichkeit, Selektivität und Nachweisgrenze und ermöglicht die Bestimmung von 10 bis 70 ng ml-1 Beryllium im Vergleich zu 60 bis 500 ng ml-1 ohne Cyclodextrin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Aceton und Benzol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-85-8
Summenformel C14H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 239.23
MDL-Nummer MFCD00001223
InChI-Schlüssel AQXYVFBSOOBBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-4-hydroxyanthraquinone, disperse red 15, calcosyn pink b, celutate pink b, nacelan pink b, amacel pink b, celutate pink bn, celutate pink by, cibacete red 3b, disperse red 2s
PubChem CID 8323
IUPAC-Name 1-Amino-4 -Hydroxyanthracol-9,10-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
Schmelzpunkt 207°C to 209°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,acetone,benzene.
Formelmasse 239.23
Reinheit (%) 96%