missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Amino-4-methylpiperazine (>90%), TRC

Artikelnummer. 30314593
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30314593 100 g 100 Gramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30314593

Marke: Toronto Research Chemicals TRCA613435100G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Amino-4-methylpiperazine
CAS 6928-85-4
Summenformel C5H13N3
Menge 100 g
Synonym 4-Methyl-1-piperazinamine, (4-Methylpiperazin-1-yl)amine, 1-Methyl-4-aminopiperazine, 4-Amino-1-methylpiperazine, 4-Methyl-1-aminopiperazine, N-Amino-N'-methylpiperazineN1-Methyl-N4-aminopiperazine, NSC 80649
InChI-Formel InChI=1S/C5H13N3/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-6H2,1H3
SMILES CN1CCN(N)CC1
IUPAC-Name 4-methylpiperazin-1-amine
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
Formelmasse 115.1109
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.