Learn More
1-Amino-4-methylpiperazin (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30322424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322424 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322424 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61343525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-4-methylpiperazine
CAS 6928-85-4
Summenformel C5H13N3
Menge 25 g
Synonym 4-Methyl-1-piperazinamine, (4-Methylpiperazin-1-yl)amine, 1-Methyl-4-aminopiperazine, 4-Amino-1-methylpiperazine, 4-Methyl-1-aminopiperazine, N-Amino-N'-methylpiperazineN1-Methyl-N4-aminopiperazine, NSC 80649
InChI-Formel InChI=1S/C5H13N3/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-6H2,1H3
SMILES CN1CCN(N)CC1
IUPAC-Name 4-Methylpiperazin-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
Formelmasse 115.1109