Learn More
1-Amino-4-Methylpiperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10430521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10430521 25 g Glasflasche 25 Gramm
10379430 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10430521 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 251390250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6928-85-4 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6928-85-4
Summenformel C5H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
MDL-Nummer MFCD00006154
InChI-Schlüssel RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
PubChem CID 81349
IUPAC-Name 4-Methylpiperazin-1-amin
SMILES CN1CCN(CC1)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Amino-4-methylpiperazine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 172.0°C to 175.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4835 to 1.4855
Menge 25 g
Beilstein 23, 376
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Lösung
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Amino-4-methylpiperazine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.