Learn More
1-Aminohydantoinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Aminohydantoin hydrochloride |
| CAS | 2827-56-7 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C3 H5 N3 O2 . Cl H |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2,4-Imidazolidinedione, 1-amino-, monohydrochloride (9CI), Hydantoin, 1-amino-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2,4-imidazolidinedione monohydrochloride, 1-Aminohydantoin hydrochloride, 1-Aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H5N3O2.ClH/c4-6-1-2(7)5-3(6)8;/h1,4H2,(H,5,7,8);1H |
| SMILES | Cl.NN1CC(=O)NC1=O |
| IUPAC-Name | 1-Aminoimidazolidin-2,4-dion;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.55 |
| Mehr anzeigen |