Learn More
1-Aminoanthrachinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499947 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11499947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22901.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82-45-1 | C14H9NO2 | 223.231 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminoanthraquinone
CAS 82-45-1
Schmelzpunkt 252°C to 255°C
Summenformel C14H9NO2
MDL-Nummer MFCD00001213
Menge 100 g
Beilstein 396360
Merck Index 14,417
Synonym 1-aminoanthraquinone, diazo fast red al, anthraquinone, 1-amino, 1-amino anthraquinone, 1-aminoanthrachinon, 1-amino-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1-amino, alpha-aminoanthraquinone, 1-amino-9,10-anthraquinone, 1-amino-9,10-anthracenedione
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol, benzene, chlroform, ether, glacial acetic acid, HCl
InChI-Schlüssel KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)N
IUPAC-Name 1-Aminoanthracen-9,10-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 223.231
PubChem CID 6710
Formelmasse 223.23
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Aminoanthraquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminoanthraquinone