Learn More
1-Aminobenzotriazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455799
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
15455799 1 g 1 Gramm
15475799 250 mg 250 Milligramm
15465799 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15455799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63610.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Suizid-Hemmer von Zytochrom P450 und Chlorperoxidase
1-Aminobenzotriazole is used as a Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase, an inhibitor of oxidative drug metabolism in biochemical pharmacology and toxicology studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Aminbenzotriazol wird als Suizid-Hemmer von Cytochrom P450 und Chloroperoxidase, einem Hemmer des oxidativen Arzneimittelmetabolismus in biochemischen Pharmakologie und Toxikologieversuchen, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, DMSO, Ethanol oder Wasser
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1614-12-6
Summenformel C6H6N4
Molekulargewicht (g/mol) 134.142
MDL-Nummer MFCD00132902
InChI-Schlüssel JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
PubChem CID 1367
IUPAC-Name Benzotriazol-1-Amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 1-Aminobenzotriazole
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 1 g
Beilstein 607843
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform, DMSO, ethanol or water
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Aminobenzotriazole
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminobenzotriazole
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.