Learn More
1-Aminobenzotriazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475799 250 mg 250 Milligramm
15455799 1 g 1 Gramm
15465799 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475799 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63610.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Suizid-Hemmer von Zytochrom P450 und Chlorperoxidase
1-Aminobenzotriazole is used as a Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase, an inhibitor of oxidative drug metabolism in biochemical pharmacology and toxicology studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Aminbenzotriazol wird als Suizid-Hemmer von Cytochrom P450 und Chloroperoxidase, einem Hemmer des oxidativen Arzneimittelmetabolismus in biochemischen Pharmakologie und Toxikologieversuchen, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, DMSO, Ethanol oder Wasser
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1614-12-6
Summenformel C6H6N4
Molekulargewicht (g/mol) 134.142
MDL-Nummer MFCD00132902
InChI-Schlüssel JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
PubChem CID 1367
IUPAC-Name Benzotriazol-1-Amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminobenzotriazole
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 607843
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform, DMSO, ethanol or water
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Aminobenzotriazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminobenzotriazole