Learn More
1-Aminobenzotriazol, TRC
Artikelnummer. 30311677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311677 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311677 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA593670100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminobenzotriazole
CAS 1614-12-6
Summenformel C6H6N4
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2
SMILES Nn1nnc2ccccc12
IUPAC-Name Benzotriazol-1-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
Formelmasse 134.0592