Learn More
1-Aminobenzotriazol, TRC
Artikelnummer. 30328090
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328090 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328090 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA59367050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminobenzotriazole
CAS 1614-12-6
Summenformel C6H6N4
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2
SMILES Nn1nnc2ccccc12
IUPAC-Name benzotriazol-1-amine
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
Formelmasse 134.0592