Learn More
1-Aminocyclopropanecarbonsäure-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10207767 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10207767 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10207907 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 10207767
Marke: Thermo Scientific Acros 429735000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 68781-13-5 | C4H7NO2·ClH | 137.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68781-13-5
Summenformel C4H7NO2·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 137.57
MDL-Nummer MFCD00012545
InChI-Schlüssel WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, chloride, acpc-hcl, pubchem13872, ksc352q0j, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid, hcl
PubChem CID 11957445
IUPAC-Name 1-Aminocyclopropan-1-carbonsäure;hydrochlorid
SMILES C1CC1(C(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 221.6°C to 225.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 33.52 to 36.31% C, 5.63 to 6.09% H, 9.77 to 10.59% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Formelmasse 137.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 97%
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Consigli di prudenza
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.