Learn More
1-Aminocyclopropanecarbonsäure-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10207907 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10207907 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10207767 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 10207907
Marke: Thermo Scientific Acros 429731000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 68781-13-5 | C4H7NO2·ClH | 137.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68781-13-5
Summenformel C4H7NO2·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 137.57
MDL-Nummer MFCD00012545
InChI-Schlüssel WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, chloride, acpc-hcl, pubchem13872, ksc352q0j, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid, hcl
PubChem CID 11957445
IUPAC-Name 1-Aminocyclopropan-1-carbonsäure;hydrochlorid
SMILES C1CC1(C(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 221.6°C to 225.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 33.52 to 36.31% C, 5.63 to 6.09% H, 9.77 to 10.59% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Formelmasse 137.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.