Learn More
1-Aminopyridiniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028407
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11491727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25703.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6295-87-0 | C5H7IN2 | 222.03 g/mol
1-Aminopyridinium iodide is a reagent used as a building block to construct fused heterocycles, synthesis of substituted pyridines, dipolar cycloadditions, ylide type reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Aminopyridiniumiodid ist ein Reagenz, das als Baustein für die Konstruktion von verschmolzenen Heterocyclen, die Synthese von substituierten Pyridinen, dipolaren Cycloadditionen und ylid-artigen Reaktionen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (fast transparent).
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6295-87-0
Summenformel C5H7IN2
Molekulargewicht (g/mol) 222.03
MDL-Nummer MFCD00051893
InChI-Schlüssel NDRLPYIMWROJBG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-aminopyridinium iodide, 1-aminopyridin-1-ium iodide, n-aminopyridinium iodide, pyridinium, 1-amino-, iodide, 1-aminopyridiniumiodide, pyridylamine, iodide, aminopyridinium iodide, amino-pyridinium iodide, l-aminopyridinium iodide, acmc-209nay
PubChem CID 2733704
IUPAC-Name Pyridin-1-ium-1-Amin;Iod
SMILES [I-].N[N+]1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminopyridinium iodide
Schmelzpunkt ∼160°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3713241
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (almost transparency).
Formelmasse 222.03
Reinheit (%) 97%