Learn More
1-Aza-15-Krone-5, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457947
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15457947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51064.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 66943-05-3 | C10H21NO4 | 219.281 g/mol
1-Aza-15-crown-5 is used as building block for the synthesis of bis-crown ethers, lariat ethers and other monofuctionalized macrocycles. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Aza-15-krone-5 wird als Baustein für die Synthese von bis-kronigen Ethern, lariat-Ethern und anderen monofuktionalisierten Makrozyklen verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66943-05-3
Summenformel C10H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 219.281
MDL-Nummer MFCD00075465
InChI-Schlüssel BJUOQSZSDIHZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym aza-15-crown-5, 1-aza-15-crown 5-ether, 1-aza-15-crown-5, 1-aza-15-crown, 1-aza-4,7,10,13-tetraoxacyclopentadecane
PubChem CID 544820
IUPAC-Name 1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecan
SMILES C1COCCOCCOCCOCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aza-15-crown-5
Menge 250 mg
Beilstein 971959
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 219.28
Reinheit (%) 97%