Learn More
1-Azepanyl-(4-piperidinyl)-methanon, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10300853
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10300853 250 mg 250 Milligramm
10463583 1 g 1 Gramm
10377294 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10300853
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO01173CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 86542-89-4
Summenformel C12H22N2O
Molekulargewicht (g/mol) 210.321
MDL-Nummer MFCD03372514
InChI-Schlüssel BWKOHTHENZSVRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-piperidin-4-ylcarbonyl azepane, 1-azepanyl 4-piperidinyl methanone, azepan-1-yl-piperidin-4-yl-methanone, azepan-1-yl piperidin-4-yl methanone, 1-piperidine-4-carbonyl azepane, methanone, hexahydro-1h-azepin-1-yl-4-piperidinyl, azaperhydroepinyl 4-piperidyl ketone, 1-4-piperidylcarbonyl azepane, 1-piperid-4-ylcarbonyl azepane
PubChem CID 2794691
IUPAC-Name Azepan-1-yl(piperidin-4-yl)methanon
SMILES C1CCCN(CC1)C(=O)C2CCNCC2
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Azepanyl(4-piperidinyl)methanone
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 210.32
Reinheit (%) 97%