Learn More
1-(Azidomethyl)pyren, TRC
Artikelnummer. 30343201
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343201 500 mg 500 Milligramm
30334160 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30343201 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA919945500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Azidomethyl)pyrene
CAS 1006061-57-9
Summenformel C17H11N3
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H11N3/c18-20-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
SMILES [N-]=[N+]=NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC-Name 1-(Azidomethyl)pyren
Molekulargewicht (g/mol) 257.29