Learn More
1-Benzhydrylazetidin-3-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Benzhydrylazetidin-3-ol |
| CAS | 18621-17-5 |
| Summenformel | C16 H17 N O |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Azelnidipine Impurity 2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H17NO/c18-15-11-17(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,18H,11-12H2 |
| SMILES | OC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 1-Benzhydrylazetidin-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 239.31 |
| Formelmasse | 239.131 |