Learn More
1-Benzo[b]thiophen-3-yl-2-bromethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11905558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11905558 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10120732 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11905558 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12305DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 26167-45-3
Summenformel C10H7BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 255.129
InChI-Schlüssel CKHWNGWAHFLCTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzo b thiophen-3-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one, 3-bromoacetyl benzothiophene, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one, 3-bromoacetyl benzo b thiophene, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromo-1-ethanone, 3-2-bromoacetyl benzo b thiophen, 1-benzothiophen-3-yl-2-bromo-ethanone, ethanone,1-benzo b thien-3-yl-2-bromo
PubChem CID 2776341
IUPAC-Name 1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-Bromethanon
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzo[b]thiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 255.13
Reinheit (%) 97%