Learn More
1-Benzofuran-2-Sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10672455 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10666193 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10464312 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10672455 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC06603DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 17070-58-5
Summenformel C8H5ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 216.635
InChI-Schlüssel RWCKBBSBRTUUHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-2-sulfonyl chloride, 2-benzofuransulfonylchloride, 2-benzofuransulfonyl chloride, benzo b furan-2-sulfonyl chloride, pubchem7024, benzo d furan-2-ylchlorosulfone
PubChem CID 2795172
IUPAC-Name 1-Benzofuran-2-sulfonylchlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzofuran-2-sulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 216.64
Reinheit (%) 97%