Learn More
1-Benzofuran-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Benzofuran-5-amine |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 133.15 |
| Reinheit (%) | 97% |