Learn More
1-Benzothiophen-3-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2695523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10581682 1 g 1 Gramm
10215224 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581682 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12309DA
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5381-24-8
Summenformel C9H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 164.22
MDL-Nummer MFCD02682007
InChI-Schlüssel UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene
PubChem CID 2776342
SMILES OCC1=CSC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzothiophen-3-ylmethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-3-ylmethanol
Formelmasse 164.23
Reinheit (%) 97%