Learn More
1-Benzothiophen-3-ylmethylaminhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11340567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11340567 5 g -
10723043 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340567 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12313DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 55810-74-7
Summenformel C9H10ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 199.696
MDL-Nummer MFCD01566652
InChI-Schlüssel MIAPJPCDRSPNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophen-3-ylmethanamine hydrochloride, 1-benzothiophen-3-ylmethanamine hydrochloride, 1-benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, benzo b thiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, 1-1-benzothiophen-3-yl methanamine hydrochloride, benzo b thiophen-3-ylmethylamine, chloride, 1-benzothiophen-3-yl methanamine hydrochloride, 3-aminomethyl benzo b thiophene hydrochloride, benzo b thiophen-3-yl-methylamine hydrochloride salt, 1-1-benzothiophen-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2776346
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-3-ylmethanamin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 199.7
Reinheit (%) 95%