Learn More
1-Benzothiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772463
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10772463 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10304712 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772463 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12204DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3541-37-5
Summenformel C9H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 162.21
MDL-Nummer MFCD01075041
InChI-Schlüssel NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carboxaldehyde, benzo b thiophene-2-carbaldehyde, thianaphthene-2-carboxaldehyde, benzothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-209igo, 2-formylbenzo b thiophene, 2-benzothiophenecarbaldehyde, 2-formyl-benzo b thiophene, benzothiophene-2-carbaldehyde, 2-benzothiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 736500
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-2-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzothiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Yes
Menge 1 g
Formelmasse 162.21
Reinheit (%) 97%