Learn More
1-Benzothiophen-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10051664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10051664 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10009251 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10051364 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10051664 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12301DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5381-25-9
Summenformel C9H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 178.205
MDL-Nummer MFCD01846406
InChI-Schlüssel DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
PubChem CID 601280
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 178.21
Reinheit (%) 97%