Learn More
1-Benzothiophen-5-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10792293 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10099391 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10113174 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10792293 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC24801CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2060-64-2
Summenformel C9H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 178.21
MDL-Nummer MFCD04974042
InChI-Schlüssel SNBYTKLWZRHESA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-5-carboxylic acid, buttpark 98\04-76, pubchem20599, 5-carboxybenzo b thiophene, benzothiophene-5-carboxylic acid, benzo b thiophene-5-carboxylicacid, 1-benzo b thiophene-5-carboxylic acid
PubChem CID 2795444
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-5-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzothiophene-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 178.21
Reinheit (%) 95%