Learn More
1-Benzoyl-4-(2,3-dichlorphenyl)piperazin-4-oxid, TRC
Product Code. 30341665
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Unit Size:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30341665 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30341665 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB27616050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Benzoyl-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazine 4-Oxide
CAS 902456-04-6
Summenformel C17H16Cl2N2O2
Menge 50 mg
Synonym 1-Benzoyl-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazine 4-Oxide, [4-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxido-1-piperazinyl]phenylmethanone
InChI-Formel InChI=1S/C17H16Cl2N2O2/c18-14-7-4-8-15(16(14)19)21(23)11-9-20(10-12-21)17(22)13-5-2-1-3-6-13/h1-8H,9-12H2
SMILES O=C(N1CC[N+](C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)([O-])CC1)C3=CC=CC=C3
IUPAC-Name [4-(2,3-Dichlorphenyl)-4-oxido-1-piperazinyl]phenylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 351.23
Formelmasse 350.06