Learn More
1-Benzoyl-4-piperidon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461608
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11461608 5 g 5 Gramm
11471608 25 g 25 Gramm
11481608 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11461608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13901.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 24686-78-0 | C12H13NO2 | 203.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24686-78-0
Summenformel C12H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
MDL-Nummer MFCD00006189
InChI-Schlüssel NZAXGZYPZGEVBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-benzoyl, 1-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-oxopiperidine, 4-piperidone, 1-benzoyl, 1-phenylcarbonyl piperidin-4-one, 1-benzoyl-piperidin-4-one, n-benzoyl-4piperidone, 1-benzoyl-piperidinoine
PubChem CID 90583
IUPAC-Name 1-Benzoylpiperidin-4-on
SMILES O=C(N1CCC(=O)CC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzoyl-4-piperidone
Schmelzpunkt 52°C to 57°C
Siedepunkt 158°C to 160°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 158848
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) ≥98%