Få mere at vide
1-Benzoyl-4-piperidon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021531
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11461608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13901.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 24686-78-0 | C12H13NO2 | 203.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24686-78-0
Summenformel C12H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
MDL-Nummer MFCD00006189
InChI-Schlüssel NZAXGZYPZGEVBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-benzoyl, 1-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-oxopiperidine, 4-piperidone, 1-benzoyl, 1-phenylcarbonyl piperidin-4-one, 1-benzoyl-piperidin-4-one, n-benzoyl-4piperidone, 1-benzoyl-piperidinoine
PubChem CID 90583
IUPAC-Name 1-Benzoylpiperidin-4-on
SMILES O=C(N1CCC(=O)CC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 1-Benzoyl-4-piperidone
Schmelzpunkt 52°C to 57°C
Siedepunkt 158°C to 160°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 158848
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.