Learn More
1-Benzoylaceton 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10427670 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10427670
Marke: Thermo Scientific Acros 105690500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 93-91-4 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-91-4
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
MDL-Nummer MFCD00008786
InChI-Schlüssel CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton
PubChem CID 7166
IUPAC-Name 1-Phenylbutan-1,3-Dion
SMILES CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzoylacetone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Farbe Gelb
Dichte 1.0900g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCH2COCH3
Menge 50 g
Beilstein 07,68
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Flocken oder kristallines Pulver