Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-Benzoylacetone |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 54°bis 58 °C |
| Farbe | Gelb |
| Dichte | 1.0900g/mL |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Show More |