Learn More
1-Benzyl-1H-indol-5-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2695565
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10416862
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00835DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 26807-73-8
Summenformel C15H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 222.291
MDL-Nummer MFCD03070173
InChI-Schlüssel UYDNPZLYDODKKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-indol-5-ylamine, 1-benzyl-1h-indol-5-amine, 5-amino-1-benzylindole, n-benzyl-5-amino indole, 1-benzylindole-5-ylamine, 5-amino-1benzyl-1h-indole, 5-amino-1-benzyl-1h-indole, 1h-indol-5-amine,1-phenylmethyl
PubChem CID 2794624
IUPAC-Name 1-Benzylindol-5-Amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2C=CC(=C3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-1H-indol-5-ylamine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 222.29
Reinheit (%) 97%