Learn More
1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10471483
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10471483 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10471483 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC28904DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 479400-30-1
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H12N2OS
MDL-Nummer MFCD04974046
Menge 1 g
Synonym 1-benzyl-2-methylsulfanyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 3-benzyl-2-methylsulfanyl imidazole-4-carbaldehyde, 2-methylthio-1-benzylimidazole-5-carbaldehyde, 1-benzyl-2-methylthio-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2-methylthio-3-benzyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde
InChI-Schlüssel FELACOPTUQTZRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC=C(N1CC2=CC=CC=C2)C=O
IUPAC-Name 3-Benzyl-2-Methylsulfanylimidazol-4-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 232.301
PubChem CID 343414
Formelmasse 232.31
Reinheit (%) 97%