Learn More
1-Benzyl-2-pyrrolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091770 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10091770 25 g Glasflasche 25 Gramm
10591591 100 g Glasflasche -
10269593 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091770 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154120250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5291-77-0 | C11H13NO | 175.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5291-77-0
Summenformel C11H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 175.23
MDL-Nummer MFCD00003195
InChI-Schlüssel LVUQCTGSDJLWCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidone, 1-benzyl-2-pyrrolidone, n-benzylpyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl, n-benzylpyrrolidone, 1-benzylpyrrolidone, n-benzylpyrrolidinone, acmc-1aste
PubChem CID 79176
IUPAC-Name 1-Benzylpyrrolidin-2-on
SMILES C1CC(=O)N(C1)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-2-pyrrolidinone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0900g/mL
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5500 to 1.553
Menge 25 g
Relative Dichte 1.09
Formelmasse 175.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit