Learn More
1-benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10123314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10123314 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10123314 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07858DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
CAS 106724-85-0
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C9H7Br2N3
Menge 1 g
Synonym 1-benzyl-3,5-dibromo-1h-1,2,4-triazole, benzyldibromotriazole, acmc-1buio, 3,5-dibromo-1-benzyl-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole, 1-benzyl-3,5-dibromo-1h-1,2,4 triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1-phenylmethyl, 3,5-bis bromanyl-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole
InChI-Schlüssel YXSNCHAOAYRKCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C(=NC(=N2)Br)Br
IUPAC-Name 1-Benzyl-3,5-dibrom-1,2,4-triazol
Molekulargewicht (g/mol) 316.984
PubChem CID 1475046
Formelmasse 316.98
Reinheit (%) 95%