Learn More
1-Benzyl-3-hydroxypiperidin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11319145
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11319145 1 g 1 Gramm
11329145 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11319145
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16375.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14813-01-5
Summenformel C12H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.27
MDL-Nummer MFCD00023734
InChI-Schlüssel UTTCOAGPVHRUFO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-benzyl-3-piperidinol, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine, n-benzyl-3-hydroxypiperidine, 1-n-benzyl-3-hydroxy-piperidine, 3-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-3-piperidinol, pubchem7640, pubchem7727, acmc-209xh5, acmc-209xj8
PubChem CID 85773
IUPAC-Name 1-benzylpiperidin-3-ol
SMILES OC1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Dichte 1.056
Siedepunkt 140°C to 142°C (6 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.548
Menge 1 g
Beilstein 135964
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 99%