Learn More
1-Benzyl-3-methyl-4-piperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10755621 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10755621 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10755621 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 134040250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
Namenshinweis 99%
CAS 34737-89-8
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H17NO
Brechungsindex 1.5315 to 1.5335
MDL-Nummer MFCD00044806
Menge 25 g
Beilstein 21,V,6,483
Synonym 1-benzyl-3-methyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 3-methyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-3-methyl-4-piperidinone, 4-piperidone, 1-benzyl-3-methyl, n-benzyl-3-methyl-4-piperidone, 3-methyl-1-phenylmethyl-4-piperidinone, 3-methyl-1-benzylpiperidin-4-one, ksc506m4r, 1-benzyl-3-methyl-piperidin-4one, 1-benzyl-3-methyl-piperidin4-one
InChI-Schlüssel OVQAJYCAXPHYNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
IUPAC-Name 1-Benzyl-3-Methylpiperidin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 203.28
PubChem CID 560965
Formelmasse 203.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.