Learn More
1-Benzyl-3-Oxopiperazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15461208
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15461208 250 mg 250 Milligramm
15441208 1 g 1 Gramm
15451208 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15461208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55072.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13754-41-1
Summenformel C11H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.246
MDL-Nummer MFCD06795962
InChI-Schlüssel SBWVHKNCFZRBRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-oxopiperazine, 4-benzyl-piperazin-2-one, piperazinone, 4-phenylmethyl, 2-piperazinone,4-phenylmethyl, 4-benzyl-2-piperazinone, 4-benzylpiperazine-2-one, 4-phenylmethyl piperazinone, aronis25032
PubChem CID 11458177
IUPAC-Name 4-Benzylpiperazin-2-on
SMILES C1CN(CC(=O)N1)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-oxopiperazine
Schmelzpunkt 148°C to 155°C
Menge 250 mg
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 95%