Learn More
1-Benzyl-3-piperidinol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2695580
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10473623 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10195462 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10473623
Marke: Thermo Scientific Maybridge AC13425DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105973-51-1
Summenformel C12H18ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 227.732
MDL-Nummer MFCD00044200
InChI-Schlüssel PHJDPNCYJSWYGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-piperidinol hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-ol hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinol hcl, 1-benzyl-3-piperidinolhydrochloride, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride, acmc-1ca0o, 1-benzylpiperidin-3-ol, chloride, 1-benzyl3-hydroxypiperidine hydrochloride, 1-phenylmethyl-3-piperidinol hydrochloride, 1-phenylmethyl piperidin-3-ol hydrochloride
PubChem CID 16218306
IUPAC-Name 1-Benzylpiperidin-3-ol;Hydrochlorid
SMILES C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-piperidinol hydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 227.73
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Kristallpulver