Learn More
1-Benzyl-3-piperidon Hydrochlorid Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020779
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11445253
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12849.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 50606-58-1 | C12H16ClNO | 225.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50606-58-1
Summenformel C12H16ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 225.72
MDL-Nummer MFCD00150096
InChI-Schlüssel OVWSFXNSJDMRPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-piperidone hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hcl, 1-benzyl-3-piperidone hcl hydrate, 3-piperidinone, 1-phenylmethyl-, hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrate hydrochloride, n-benzyl-3-piperidone hydrochloride, pubchem7726
PubChem CID 3084924
IUPAC-Name 1-Benzylpiperidin-3-on;Hydrochlorid
SMILES Cl.O=C1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Menge 1 g
Beilstein 3705146
Formelmasse 225.72 (Anhydrous)