Learn More
1-Benzyl-4-Boc-piperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11373626 5 g 5 Gramm
11363626 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373626 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14644.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57260-70-5 | Molecular Formula: C16H24N2O2 | Molecular Weight: 276.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57260-70-5
Summenformel C16H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 276.38
MDL-Nummer MFCD00075603
InChI-Schlüssel GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-boc-piperazine, 1-boc-4-benzyl piperazine, 1-boc-4-benzyl-piperazine, tert-butyl-4-benzyl-1-piperazine carboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, maybridge4_002104, pubchem8596, 1-boc-4-benzylpiperazine, acmc-1bz2p
PubChem CID 584330
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-Benzylpiperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-4-Boc-piperazine
Schmelzpunkt 71°C to 73°C
Menge 5 g
Beilstein 797033
Formelmasse 276.38
Reinheit (%) 99%