Learn More
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10098551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10098551 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10098551 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 136860100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6094-60-6
Summenformel C13H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 216.28
MDL-Nummer MFCD00023752
InChI-Schlüssel XQRLXUYZKZXSBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine, maybridge1_006722, acmc-20aoxx, 1-benzyl-4-hydroxyisonipecotonitrile, 4-hydroxy-1-benzylpiperidine-4-carbonitrile, 1-benyl-4-hydroxy-piperidine-4-carbonitrile, 1-benzyl-4-hydroxy-4-piperidinecarbonitrile, 1-benzyl-4-hydroxy-piperidine-4-carbonitrile, 4-hydroxy-1-phenylmethyl-4-piperidinecarbonitrile
PubChem CID 80189
IUPAC-Name 1-Benzyl-4-Hydroxypiperidin-4-Carbonitril
SMILES OC1(CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95°C to 102°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 216.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke