missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Benzyl-4-cyan-4-phenylpiperidin Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11317229
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. Menge unitSize
11317229 5 g 5 Gramm
11327229 25 g 25 Gramm
11337229 100 g 100 Gramm
3 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11317229

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27411.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 71258-18-9
Summenformel C19H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 276.383
MDL-Nummer MFCD00035361
InChI-Schlüssel AUBONLVMDCVPQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine, 4-piperidinecarbonitrile, 4-phenyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarbonitrile, 1-benzyl-4-phenyl-piperidine-4-carbonitrile, bc-4-pp, 4-phenyl-1-phenylmethyl-4-piperidinecarbonitrile hydrochloride, 1-benzyl-4-phenyl-4-cyanopiperidine, 4-phenyl-4-cyano-1-benzyl-piperidine, 1-n-benzyl-4-phenyl-4-cyanopiperidine
PubChem CID 191408
IUPAC-Name 1-Benzyl-4-Phenylpiperidin-4-Carbonitril
SMILES C1CN(CCC1(C#N)C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3

Specifications

Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Schmelzpunkt 261°C to 264°C
Menge 5 g
Formelmasse 312.85
Reinheit (%) 99%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.