Learn More
1-Benzyl-4-cyan-4-phenylpiperidin Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7029892
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11317229
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27411.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71258-18-9
Summenformel C19H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 276.383
MDL-Nummer MFCD00035361
InChI-Schlüssel AUBONLVMDCVPQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine, 4-piperidinecarbonitrile, 4-phenyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarbonitrile, 1-benzyl-4-phenyl-piperidine-4-carbonitrile, bc-4-pp, 4-phenyl-1-phenylmethyl-4-piperidinecarbonitrile hydrochloride, 1-benzyl-4-phenyl-4-cyanopiperidine, 4-phenyl-4-cyano-1-benzyl-piperidine, 1-n-benzyl-4-phenyl-4-cyanopiperidine
PubChem CID 191408
IUPAC-Name 1-Benzyl-4-Phenylpiperidin-4-Carbonitril
SMILES C1CN(CCC1(C#N)C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Schmelzpunkt 261°C to 264°C
Menge 5 g
Formelmasse 312.85
Reinheit (%) 99%