Learn More
1-Benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidon Hydrochlorid, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11321927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11321927 1 g 1 Gramm
11331927 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07472.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52763-21-0
Summenformel C15H20ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 297.78
MDL-Nummer MFCD00012792
InChI-Schlüssel UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hcl, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, zlchem 420, pubchem19671
PubChem CID 2723880
IUPAC-Name Ethyl 1-Benzyl-3-Oxopiperidin-4-Carboxylat;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride
Schmelzpunkt ∽158°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3749159
Formelmasse 297.78
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch