Learn More
1-Benzyl-5-bromindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15424118
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15424118 5 g 5 Gramm
15414118 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15424118 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H57676.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10075-51-1 | C15H12BrN | 286.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10075-51-1
Summenformel C15H12BrN
Molekulargewicht (g/mol) 286.17
MDL-Nummer MFCD04337704
InChI-Schlüssel AQXJFUYUNHLBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-5-bromo-1h-indole, n-benzyl-5-bromoindole
PubChem CID 285756
IUPAC-Name 1-Benzyl-5-brom-1H-indol
SMILES BrC1=CC=C2N(CC3=CC=CC=C3)C=CC2=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-5-bromoindole
Menge 5 g
Formelmasse 286.17
Reinheit (%) 97%