Learn More
1-Benzyl-5-bromindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7038661
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15414118 1 g 1 Gramm
15424118 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15414118
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57676.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10075-51-1 | C15H12BrN | 286.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10075-51-1
Summenformel C15H12BrN
Molekulargewicht (g/mol) 286.17
MDL-Nummer MFCD04337704
InChI-Schlüssel AQXJFUYUNHLBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-5-bromo-1h-indole, n-benzyl-5-bromoindole
PubChem CID 285756
IUPAC-Name 1-Benzyl-5-brom-1H-indol
SMILES BrC1=CC=C2N(CC3=CC=CC=C3)C=CC2=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-5-bromoindole
Menge 1 g
Formelmasse 286.17
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.