Learn More
1-Benzyl-5-bromindol, TRC
Artikelnummer. 30330842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330842 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330842 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB300043250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-5-bromoindole
CAS 10075-51-1
Summenformel C15 H12 Br N
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12BrN/c16-14-6-7-15-13(10-14)8-9-17(15)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11H2
SMILES Brc1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1
IUPAC-Name 1-Benzyl-5-bromindol
Molekulargewicht (g/mol) 286.166
Formelmasse 285.015